Learn More
Platinum Iridium wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, Thermo Scientific Chemicals
140.00€ - 507.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Iridium wire
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pt:Ir; 80:20 wt%
Numero MDL MFCD02091683
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11386757
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010054.BS
10 cm
140.00€
10cm
11396757
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010054.BW
50 cm
507.00€
50cm
Descrizione
Descrizione
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Platinum Iridium wire
Pt:Ir; 80:20 wt%
Insoluble in water
≈0.44g/10cm
0.5mm (0.02 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
MFCD02091683
Odorless
Wire
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures