Learn More
Platinum Iridium gauze, 150 mesh woven from 0.043mm (0.0017in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Filtration, electrodes
276.38€ - 866.31€
Specifica
Materiale o nome chimico | Platinum Iridium gauze |
---|---|
Nota nome | Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire |
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Numero MDL | MFCD02091683 |
Dimensioni maglia | 150 Mesh |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11375237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040934.FF |
25 x 25 mm |
276.38€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11410351
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040934.FI |
50 x 50 mm |
866.31€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Filtration, electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Platinum Iridium gauze | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
150 Mesh | |
Wire Cloth |
Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire | |
MFCD02091683 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures