Learn More
Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding precious metals)
281.00€ - 823.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Platinum Iridium foil |
---|---|
Nota nome | 0.05mm (0.002 in.) thick |
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Note percentuale saggio | (metals basis excluding precious metals) |
Numero MDL | MFCD02091683 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11364757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041803.FF |
25 x 25 mm |
281.00€
25mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11385929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041803.FI |
50 x 50 mm |
823.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding precious metals) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Platinum Iridium foil | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
MFCD02091683 | |
99.9% | |
≈0.67g/25x25mm |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
(metals basis excluding precious metals) | |
Insoluble in water. | |
Odorless | |
Foil |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures