Learn More
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
dietro preventivo - 600.99€
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Iridium foil
Formula molecolare Pt:Ir; 90:10 wt%
Numero MDL MFCD02091683
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.9%
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11354757
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041802.FF
25 x 25 mm
305.52€
25mm
11375929
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041802.FI
50 x 50 mm
600.99€
Pezzo
11348968
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041802.GH
100 x 100 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Platinum Iridium foil
MFCD02091683
99.9%
Pt:Ir; 90:10 wt%
Insoluble in water.
Tube
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures