Learn More
Platinum foil, 0.5mm (0.02in) thick, Premion™, 99.99% (metals basis)
Form: ≈6.7g/25x25mm | CAS: 7440-06-4
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 011507.FG
Codice prodotto. 11387187
  • dietro preventivo / Pezzo
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
7440-06-4
25 x 50 mm
99.99%