Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al platino
Use this silicone tubing for pharmaceutical, biotechnology, aerospace, food and beverage, and general lab applications. Platinum-Cured Silicone Tubing features excellent heat resistance and low compression set.
93.05€ - 414.00€
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, USP, USDA, GMP
Materiale Silicone
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
11832140
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-06
3 mm 9.5 mm
337.00€
Pezzo
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11838671
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-05
3 mm 6.4 mm
156.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-10-2025
Aggiungi al carrello
13286960
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-04
3 mm 4.8 mm
155.00€
25ft
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
15105403
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-02
1.6 mm 3.2 mm
93.05€
7.50m
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
15382314
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-13
6.4 mm 11.1 mm
301.00€
1 confezione
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
11848671
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-10
4.8 mm 11.1 mm
414.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Odorless, nontoxic, translucent
  • Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI
  • Tubing is manufactured according to GMP
  • Temperature range: -58 to 446°F (-50 to 230°C)
  • Sterilize: Autoclave or gamma irradiation
Specifica
Specifica
FDA, USP, USDA, GMP
°
Semitrasparente
Silicone
Sterili