Learn More
Masterflex™ Platinum-Cured Silicone Tubing
Ideal for pharmaceutical, biotechnology, aerospace, food and beverage and general lab applications
425.00€ - 877.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-Phthalate;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;NSF-61;3A;NSF-51;USP
Descrizione Platinum-cured, excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent.
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Silicone
Overall Length (English) 25 ft.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Pressione massima Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Pressione massima Prezzo Quantità e disponibilità  
15120166
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-14
6.4 mm 12.7 mm 17 psi
425.00€
7.50m
N/A
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
14880742
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-23
12.8 mm 19.2 mm 12 psi
626.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-11-2025
Aggiungi al carrello
15171073
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-26
19.1 mm 25.4 mm 9 psi
877.00€
7.50m
N/A
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
13464566
Vedere i documenti
Masterflex™
95802-21
12.8 mm 15.9 mm 8 psi
427.00€
7.50m
N/A
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
  • Translucent platinum-cured silicone tubing.
  • Excellent heat resistance, low compression set.
  • Odorless, nontoxic.
  • Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600).
  • Meets USP Class VI; exceeds 3A Sanitary Standards.
  • Tubing is manufactured according to GMP.
  • Temperature range: -58 to +446°F (-50 to +230°C).
  • Sterilize: Autoclave or gamma irradiation.
Specifica
Specifica
ADCF;FDA;Non-Phthalate;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;NSF-61;3A;NSF-51;USP
Autoclavable
25 ft.
Pharmaceutical, biotechnology, aerospace, food and beverage, and general lab applications.
°
Autoclave or Gamma
460°F
Platinum-cured, excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent.
Silicone
7.6 m
-60°F
25 ft./Pk.
Semitrasparente
237°C