Learn More
Cole-Parmer™ Platinum-cured Silicone Seal Tri-Clamp Gaskets Fitting
98.75€ - 116.00€
Specifica
Materiale | Platinum-cured Silicone |
---|---|
Tipo | Strainer Seal Tri-Clamp |
Da utilizzare con (applicazione) | For pharmaceutical, high-purity water, injectable, food, and beverage applications |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11786613
|
Cole-Parmer™
30523-80 |
12.7 mm dia. |
98.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11762143
|
Cole-Parmer™
30523-82 |
19.05 mm dia. |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11782143
|
Cole-Parmer™
30523-24 |
25.4 mm dia. |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Platinum-cured Silicone | |
Strainer Seal Tri-Clamp | |
For pharmaceutical, high-purity water, injectable, food, and beverage applications | |
1 Each |