Learn More
Platinum black, HiSPEC™ 1000 Codice prodotto.: 11377537
Platinum black, HiSPEC™ 1000
Codice prodotto. 11377537
5 g, 5g
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11377537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012755.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum black is most commonly used for electrolyte fuel cell, microbial fuel cell, polymer electrolyte fuel cell and phosphoric acid fuel cells. It is used as a catalyst in hydrogenation reactions and a gas adsorbent. It can be coated on electrode surface by electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-06-4
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum black
Aspetto Dark gray powder
Densità 21.45g/cm3 at 20°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Platinum black is insoluble in water and soluble in aqua regia.
Odore Odorless
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto10246810 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/05/2023 Codice prodotto012755.06
Numero di lottoCJ0021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Codice prodotto012755.06,012764.03,012755.01,012755.03
Numero di lottoY30C030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Codice prodotto012755.06,012764.03,012755.01,012755.03
Numero di lottoJ26L13 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Codice prodotto012755.06,012764.03,012755.01,012755.03
Numero di lottoN21E048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Codice prodotto012755.06,012764.03,012755.01,012755.03
Titolo del prodotto
Platinum black, HiSPEC™ 1000 >