Learn More
Platinum 20 wt% Rhodium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043274.BU
160.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11349388
  • 160.80€ / 25cm
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Platinum 20 wt% Rhodium wire
Pt:Rh; 80:20 wt%
MFCD00198186
99.9%
≈0.24g/25cm
0.25mm (0.01 in.) dia.
(metals basis)
25 cm
Odorless
Wire