Learn More
Thermo Scientific™ Plate Count Agar (Dehydrated)
Determine the plate counts of micro-organisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with this medium.
279.00€ - 892.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Riferimento industriale: NMKL.
Descrizione Plate Count Agar (PCA)
Forma In polvere
Product Type Agar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10331433
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CM0325B
Confezioni singole
279.00€
500g
11429688
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
CM0325R
2.5kg
892.00€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
Determine the plate counts of microorganisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated). Plate Count Agar was developed by Buchbinder et al1 which is recommended by APHA2, AOAC3 and PHLS4. The quality control of Plate Count Agar (APHA) includes testing in accordance with ISO 11133:2014.5
Plate Count Agar is equivalent to the medium recommended by the APHA1, PHLS 2 and ISO3,4 for the plate count of micro-organisms in food.
Specifica
Specifica
Riferimento industriale: NMKL.
Plate Count Agar (PCA)
In polvere
Agar
Documenti
Product Certifications
For Laboratory Use Only