Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Plastic Splinter-Proof Titrating Burettes
Allows for precise dosing and exact fine titration with the press button or micro-screw and precise discharge through the discharge jet. Buerkle™ Titrating Burets with Shatter Protection has a plastic sheathing which increases resistance to breaki
97.70€ - 111.00€
Specifica
Materiale | Plastic-coated Borosilicate Glass |
---|---|
Tipo | Titrating Buret |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15591751
|
Buerkle™
9695-3015 |
15 mL |
97.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11981501
|
Buerkle™
9695-3025 |
25 mL |
97.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11991501
|
Buerkle™
9695-3050 |
50 mL |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Burette with splinter-proof sheathing
- Adjusted to Ex
- Burette made of borosilicate glass 3.3
- Shatter-proof, resistant to chemicals
- Sturdy stand
- Precise discharge jet, allowing very fine drops
- Parts in contact with medium: PE, PP, natural rubber, borosilicate glass
- Fast acting burette with Schellbach stripes based on Dr. Schilling's design
- Plastic sheathing which increases resistance to breaking and protects against splinters
- Allows for precise dosing and exact fine titration with the press button or micro-screw and precise discharge through the discharge jet
Specifications
Plastic-coated Borosilicate Glass | |
Titrating Buret |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.