Learn More
Saint-Gobain Plastic Sanitary Couplings
Cole-Parmer™ Sanitary Coupling with Barb, Polypropylene has a tapered funnel design to provide a steady fluid flow.
66.65€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12409650
|
Saint-Gobain
31512-01 |
Polypropylene | 200 psi |
66.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11749769
|
Saint-Gobain
31512-02 |
Polypropylene |
66.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Reduces dead space and improves flow.
- Tapered funnel design provides a steady fluid flow.
- Smooth inner surface prevents particle entrapment.
- Seamless construction prevents contamination by eliminating leaks and areas of potential bacterial growth.
- Material meets USP Class VI requirements and is FDA compliant for food contact.
Specifica
Polypropylene |