Learn More
Buerkle™ Imbuti in plastica per applicazioni generiche
Per usi generici. Gli imbuti Buerkle™ in plastica con occhiello di sospensione offrono una sicurezza maggiore durante il riempimento.
Marca: Buerkle™ 9602-0100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Adatto per alimenti
- Available in polyethylene or polypropylene
Specifica
100 mm | |
Polipropilene | |
Occhiello per sospensione |
10 mm | |
Per alimenti | |
Funnel |