Learn More
Fisherbrand™ Plastic Foam Stoppers
Per provette e fiasche per test.
Marca: Fisherbrand™ 1412740E
Descrizione
For test tubes and flasks
- Facilmente comprimibili per creare un tappo a tenuta affidabile
- Quando vengono rimossi dal contenitore, fanno ritorno alla forma originale
- Permettono il ricambio d'aria e possono essere utilizzati in un ampio intervallo di temperature; ideali da utilizzare con provette per drosophila
- Resistono all'uso costante e alla sterilizzazioni
- Autoclavabili e resistenti agli agenti chimici
Specifica
4.5 cm | |
4.44 cm | |
Assortiti | |
Tappo |
For 3.5 to 4.5cm test tubes and flasks openings | |
Sì | |
Plastic | |
Sterile |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.