Learn More
Cole-Parmer™ Tappo in schiuma plastica espansa
Keep the contents of your containers secure with these durable and reusable stoppers. Indenti-plug™ Plastic Foam Stoppers can also be used as a cleaner for pipettes, tubes, vials and precision tubing.
Marca:  Cole-Parmer™ 06298-78
Codice prodotto. 11795299
  • 95.70€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, nonabsorbent, chemical resistant and heat tolerant
  • Open-cell foam has a uniform density
  • Leaves no fibers
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Da 35 a 45 mm
Schiuma plastica espansa
Confezione da 100
Bianco
Tappo