Learn More
Cole-Parmer™ Tappo in schiuma plastica espansa
Keep the contents of your containers secure with these durable and reusable stoppers. Indenti-plug™ Plastic Foam Stoppers can also be used as a cleaner for pipettes, tubes, vials and precision tubing.
Marca:  Cole-Parmer™ 06298-80
Codice prodotto. 11735289
  • 137.00€ / pezzi 80
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, nonabsorbent, chemical resistant and heat tolerant
  • Open-cell foam has a uniform density
  • Leaves no fibers
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Da 45 a 50 mm
Schiuma plastica espansa
Confezione da 80
Bianco
Tappo