Learn More
Eppendorf™ Plastic-Coated Cardboard Freezer Boxes
Water-resistant cardboard boxes designed to withstand ultra-low temperatures. Eppendorf™ Plastic-Coated Cardboard Freezer Boxes are compatible with box dividers (sold separately).
Marca:  Eppendorf™ B75-SQ
Codice prodotto. 13158333
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • White cardboard
  • Water-resistant coating
  • Compatible with box dividers (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White
Cardboard Freezer Box
1 Each
76 mm
Plastic-coated Cardboard
Ultra-Low Temperature Freezer
133 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Plastic-Coated Cardboard Freezer Boxes > 76mm High