Learn More
Buerkle™ PP/PE Plastic Barrel Funnels
All-purpose funnels with suspension eyelet for safe filling of containers.
Marca: Buerkle™ 9602-0400
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from either polypropylene or polyethylene
- Available in a range of diameters
Specifica
400 mm | |
Polyethylene | |
Occhiello per sospensione |
42 mm | |
For Foodstuffs | |
Barrel Funnel |
Titolo del prodotto
Buerkle™ PP/PE Plastic Barrel Funnels > Top Diameter: 400mm