Learn More
Plasmid DNA isolation solution I, Thermo Scientific™
25.52€ - 52.75€
Specifica
Materiale o nome chimico Plasmid DNA isolation solution I
Forma fisica Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15433879
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61263.AK
250 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15443879
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61263.AP
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Plasmid DNA isolation solution I
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : TSCA