Learn More
Steris™ Probenbeutel mit einfachem Verschluss oben
Für die Verwendung in Vorvakuum-Autoklaven mit porösem Sterilisiergut sowie für Gammasterilisatoren. Steris Corporation™ einfacher oben verschließbarer Beutel mit doppelt gefalteter Bodendichtung für besondere Sicherheit.
177.00 CHF - 238.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | BS 6257 |
Verschlusstyp | Glatt |
Material | Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht) |
Menge | 250/Packung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15661964
|
Steris™
MPC |
300 x 75 x 530 mm |
177.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15681964
|
Steris™
T35PC |
380 x 125 x 610 mm |
238.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem, maschinenglattem, gebleichtem Kraftpapier mit hoher Nassfestigkeit
- Doppelt gefaltete Bodendichtung für zusätzliche Integrität
- Öffnung an der breiten Seite
- Erfüllt BS 6257
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Glatt | |
250/Packung |
BS 6257 | |
Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.