Learn More
Piperidine, ≥99.5%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120673
Click to view available options
Quantità:
200 mL
450 mL
Dimensione della confezione:
200mL
450mL
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 110-89-4
Formula molecolare C5H11N
Molecular Weight (g/mol) 85.15
Numero MDL MFCD00005979
InChI Key NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
PubChem CID 8082
ChEBI CHEBI:18049
IUPAC Name piperidine
SMILES C1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Piperidine
Densità 0.862g/mL at 20°C
Punto d'infiammabilità 16°C (60.8°F)
Quantità 200 mL
Numero UN UN2401
Beilstein 102438
Peso formulazione 85.15g/mol
Percent Purity ≥99.5%