Learn More
piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4391456
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 102392-91-6
Formula molecolare C6H14IN3
Molecular Weight (g/mol) 255.103
InChI Key MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
PubChem CID 2778397
IUPAC Name piperidine-1-carboximidamide;hydroiodide
SMILES C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Specifica
Materiale o nome chimico Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 255.1
Percent Purity 97%