Learn More
Piperazine hexahydrate, 97+%
Codice prodotto. p-7052574
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
CAS: 142-63-2 | C4H22N2O6 | 194.228 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-63-2
Formula molecolare C4H22N2O6
Molecular Weight (g/mol) 194.228
Numero MDL MFCD00149389
InChI Key AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
IUPAC Name piperazine;hexahydrate
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Piperazine hydrate
Punto di fusione 42°C to 46°C
Colore White
pH 11 to 12
Punti di ebollizione 125°C to 130°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Odore Weak, characteristic
Quantità 250 g
Numero UN UN2579
Peso formulazione 86.14 (Anhydrous)
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Piperazine hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Piperazine