Learn More
α-Pinene, 97%, stabilized with α-Tocopherol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10584634
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-56-8
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00001339
InChI Key GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene
PubChem CID 6654
ChEBI CHEBI:36740
IUPAC Name 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico α-Pinene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -55.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 154.0°C to 157.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.4670
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 7556
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Stabilizzatore 0.8% alpha-tocopherol
Viscosità <7 mm2/s (40°C)
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid