Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Chromatography Cartridges
Affinity purify antibodies (IgG) with densely immobilized Protein A offered in bottles, spin columns, filter plates and complete purification kits.
291.00€ - 590.00€
Specifica
Product Type Chromatography Cartridge
Product Line Pierce™
Tipo di colonna Agarose Resin, Affinity
Formato Chromatography Cartridge
Stationary Phase Protein A
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10722165
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
89924
2 cartridges x 1 mL
291.00€
pezzi 2
11854151
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
89925
1 cartridge x 5 mL
590.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Chromatography Cartridge
Agarose Resin, Affinity
Protein A
Upon receipt store at 4°C to 8°C. Do not freeze.
Pierce™
Chromatography Cartridge
IgG Antibodies
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Chromatography Cartridges