Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ His Protein Interaction Pull-Down Kit
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Pierce PolyHis Protein Interaction Pull-Down Kit purifies protein interaction complexes involving practically any user-supplied His-tagged fusion protein.
Highlights:
6xHis pull-down – purifies protein interactors of any His-tagged fusion protein
Complete kit – provides all components and detailed protocol for purifying protein:protein interactions
No special equipment needed – uses common laboratory equipment and reagents (e.g., microcentrifuge)
Convenient – microcentrifuge spin columns facilitate simple and efficient manipulation of cobalt IMAC agarose beads, including simple processing of multiple samples
Flexible – instructions include protocols for bait and prey proteins from different sources
Includes:
Cobalt chelate agarose resin, lysis buffer, TBS pack, imidazole solution for elution, microcentrifuge spin columns and collection tubes
Recommended for:
Discover a new protein:protein interaction from a cell lysate; Confirm a putative interaction from a cell lysate or with a previously purified protein; Extract protein:protein interaction information from in vitro transcription/translation lysates
Specifica
Specifica
Content And Storage | Sufficient For: At least 25 pull-down reactions, each using 25 μL of resin • Cobalt Chelate Agarose Resin, 750 μL • Pull-Down Lysis Buffer, 250 mL • Imidazole Solution (4M), 5 mL • TBS Pack (makes 500 mL), 1 pack • Pierce Spin Columns and Accessories, 27 columns • Microcentrifuge Collection Tubes, 100 tubes Upon receipt store Pierce Lysis Buffer at room temperature. Store remaining kit components at 4°C. |
Saggio | Affinity Purification |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microcentrifuge |
Product Line | Pierce™ |
Quantità | 25 reactions kit |
Da utilizzare con (applicazione) | Pull-Down (Tag-Based) |
Bersaglio | Not Target-Specific |
Tipo | Pull-Down Kit |
Sufficiente per | 25 Reactions |
Formato | Kit |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce His Protein Interaction Pull-Down Kit
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P331-NON provocare il vomito.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-Imidazole, ethanol, Sodium chloride