Learn More
Invitrogen™ Sérum humain normal
Contrôle humain
Marque:  Invitrogen™ 31876
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10406144
  • 74.50€ / 2mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Contrôle normal du sérum humain, 31876, d’Invitrogen., 31876, d’Invitrogen. Réactivité des espèces : Non applicable ; applications : Dosage de blocage, contrôle, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie.
Les sérums normaux sont des échantillons de sérum non immunisés de chèvre, d’humain, de souris, de lapin et d’autres espèces qui contiennent le complément habituel de protéines sériques, y compris les différentes classes d’immunoglobulines qui existent chez des animaux sains de l’espèce en particulier. Le sérum normal fournit une quantité suffisante de protéines endogènes pour saturer et bloquer des sites de liaison non spécifiques sur des échantillons fixes ou des substrats de dosage, ce qui le rend utile pour les méthodes d’immunodétection, en particulier celles impliquant des échantillons de tissus tels que l’immunohistochimie (IHC). Les sérums normaux sont également utiles comme contrôles pour tester des méthodes générales et spécifiques de purification d’anticorps. Lorsqu’il est utilisé comme diluant d’anticorps, le sérum non immunisé fournit également un environnement chimique natif pour que les anticorps fonctionnent correctement sans ajouter de composants protéiques étrangers.
Espèces hôtes :
Formulation humaine : 120 mg d’anticorps non purifiés dans du sérum entier dilué dans du PBS et 0,05 % d’azoture de sodium ; pH 7,6
Synonymes : Contrôle négatif, contrôle
À des fins de blocage, utiliser une solution à 5 % (v/v) (dilution 1:20 à partir d’un volume réhydraté). La réhydratation selon l’instruction donne 100 % de sérum. Restauration et stockage : Stocker le produit à 4°C jusqu’à son ouverture. Restaurer à l’aide de 2 ml d’eau distillée. Centrifuger le produit s’il n’est pas complètement clair après l’avoir laissé 1 à 2 heures à température ambiante. Le produit peut être stocké jusqu’à plusieurs semaines à 4°C sous forme de liquide non dilué. Après dilution, ne pas utiliser pendant plus d’un jour. Pour prolonger la durée de conservation de ce produit, congelez le produit non dilué réhydraté dans de petites aliquotes à -20°C. Pays d’origine : USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker à 4°C
Normal Human Serum
60.0 mg/mL
Blocking Assay, Control, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
RUO
Lyophilisé
120 mg
Sérum entier dilué dans du PBS avec 0,05 % d’azoture de sodium ; pH 7,6
Mélange Ig
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis