Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Formic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade
An LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that is ideal for HPLC and mass spectrometry applications.
93.66€ - 340.00€
Specifica
Grado LC-MS
Nome elemento Formic Acid
Content And Storage Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight.
Forma Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
13484269
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
85170
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16336492
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
85170
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13474269
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
85171
4 x 1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ 0.1% Formic Acid in Water is an LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that is ideal for HPLC and mass spectrometry applications.
This 0.1% Formic Acid in Water is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance, providing the most sensitive detection across wavelengths and prolonging equipment life. The chromatography- and spectrometry-grade 0.1% FA in water is 0.2–micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
  • Validated
    – tested more than 20 ways to ensure maximal LC/MS sensitivity
  • Purified
    – processed, filtered and sealed to extend LC/MS column life
  • Convenient
    – packaged to eliminate variability and reduce handling
Specifica
Specifica
LC-MS
Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight.
Solvent Mixture
HPLC, Mass Spectrometry
Formic Acid
Liquid
Pierce™
Videos
FDS
Documents
Documents
Certificats
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis