Learn More
Fisherbrand™ Piedi per impalcature
Base stabile per le impalcature da laboratorio. I piedi per impalcature Fisherbrand™ sono dotati di fori per il fissaggio a vite al banco, al pavimento o alla parete.
Marca:  Fisherbrand™ 2117
Codice prodotto. 11578112
  • 26.45€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Chiave a brugola in dotazione
  • Fissaggio con viti a testa esagonale per aste o tubi con diametro di 13 mm
  • In acciaio inox o in alluminio
Specifica
Specifica
Alluminio
Base di supporto
For use with scaffolding foot adapter 11598112.