Learn More
Sartorius Pipettatori elettronici monocanale PICUS™
Risultati affidabili con la tecnologia di nuova generazione e il sistema di controllo degli errori. Il design leggero ed ergonomico e l'espulsione elettronica del puntale prevengono le lesioni da sforzi ripetuti. Le pipette elettroniche monocanale Sartorius PICUS™ offrono un risparmio di tempo grazie alla regolazione rapida con esclusivo tracker per micropiastra incorporato e alla programmazione semplice.
Marca: Sartorius 735101
796.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Small, lightweight electronic pipet helps to avoid RSI (repetitive strain injury). Ergonomic benefits include electronic tip ejection, adjustment wheel for scrolling menus, adjusting volume and controlling manual pipetting and a feather light operating button.
- Helps prevent repetitive strain injury (RSI) due to light weight, ergonomic design and electronic tip ejection
- Achieve better, more reliable results with new generation technology and error control system
- Save time with fast one-hand adjustment, a unique built-in microplate tracker and easy programmability
- Variety of pipetting modes in user friendly interface including memory places for favorite programs
- Unique Tracker in conjunction with pipetting, reverse pipetting and multi-dispensing modes to help microplate work
- Adjustment possibility for 1-point, 2-points and 3-points
- Easy maintenance of lower parts with GLP (Good Laboratory Practice) information integrated in software for following the service and calibration
- Safe-Cone filters in all models >10 μL to prevent contamination
- Autoclavable lower parts in all models (excluding 1200 μL models)
- Compatible with electronic pipet charging systems, charging stand for one pipet and charging carousel for four pipets
- Direct charging option with micro USB cable
- Delivered without USB AC adapter (available separately)
Specifica
1 - 0.5% | |
Multiplo | |
Yes | |
Verde | |
Optifit Tip (5000 μL) | |
1 | |
Yes | |
Electronic Pipette | |
LED | |
Puntale Optifit da 5000 μl | |
5 μl | |
9 | |
Ciasc. | |
7.2 pollici |
Ioni di litio | |
Puntale Optifit da 5000 μl | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Picus | |
Non-sterile | |
Da 100 a 5000 μl | |
Ergonomico | |
Adattatore CA, filtri Safe-Cone | |
Sì | |
Da 0.40 a 0.15 | |
2 anni | |
185 mm |