Learn More
Sartorius Pipettatori elettronici monocanale PICUS™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Risultati affidabili con la tecnologia di nuova generazione e il sistema di controllo degli errori. Il design leggero ed ergonomico e l'espulsione elettronica del puntale prevengono le lesioni da sforzi ripetuti. Le pipette elettroniche monocanale Sartorius PICUS™ offrono un risparmio di tempo grazie alla regolazione rapida con esclusivo tracker per micropiastra incorporato e alla programmazione semplice.
Marca:  Sartorius 735081
Codice prodotto. 12645814
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Small, lightweight electronic pipet helps to avoid RSI (repetitive strain injury). Ergonomic benefits include electronic tip ejection, adjustment wheel for scrolling menus, adjusting volume and controlling manual pipetting and a feather light operating button.
  • Helps prevent repetitive strain injury (RSI) due to light weight, ergonomic design and electronic tip ejection
  • Achieve better, more reliable results with new generation technology and error control system
  • Save time with fast one-hand adjustment, a unique built-in microplate tracker and easy programmability
  • Variety of pipetting modes in user friendly interface including memory places for favorite programs
  • Unique Tracker in conjunction with pipetting, reverse pipetting and multi-dispensing modes to help microplate work
  • Adjustment possibility for 1-point, 2-points and 3-points
  • Easy maintenance of lower parts with GLP (Good Laboratory Practice) information integrated in software for following the service and calibration
  • Safe-Cone filters in all models >10 μL to prevent contamination
  • Autoclavable lower parts in all models (excluding 1200 μL models)
  • Compatible with electronic pipet charging systems, charging stand for one pipet and charging carousel for four pipets
  • Direct charging option with micro USB cable
  • Delivered without USB AC adapter (available separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 1.5 a 0.4%
Multipli
Yes
Blu
Optifit Tip (1000 μL), SafetySpace Filter Tip
1
Yes
Electronic Pipette
LED
Puntale Optifit da 1000 μL, puntale con filtro SafetySpace™
1 μl
9
Ciascuno
1 in.
Ioni di litio
Puntale Optifit da 1000 μL, puntale con filtro SafetySpace™
Autoclavable
Reusable
Polypropylene
Picus
Non-sterile
Da 50 a 1000 μl
Ergonomico
Adattatore CA, filtri Safe-Cone
0.50 - 0.15
2 anni
26 mm