Learn More
Phthalic acid, 99%
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
missing translation for 'unitSize'
1kg
2.50kg
250g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Phthalic acid |
Punto di fusione | 200.0°C to 205.0°C |
Colore | White |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Beilstein | 09, 791 |
Indice di Merck | 15, 7483 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in ether, practically insoluble in chloroform |
Peso formulazione | 166.13 |
Percent Purity | 99% |
Densità | 168g/mL |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phthalic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Phthalic acid