Learn More
Phosphorus trichloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Identificatori chimici
CAS 7719-12-2
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Identificatori chimici
7719-12-2
Specifica
Phosphorus trichloride
Liquid
Cl5Ta
MFCD00011253
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
tantalum(5+) pentachloride
137.33
1.5700g/mL
7719-12-2
99%
PCl3
01,875; 08,400; 10,318
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
358.20
≥98.5%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Fatal if inhaled.
Fatal if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Contact with water liberates toxic gas.
Reacts violently with water.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-749-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TH3675000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • Phosphorus trichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.