Learn More
Phosphorus Pentoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11498742 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
100 g, 100g
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
250g
500g
Chemical Identifiers
CAS 1314-56-3
Formula molecolare O5P2
Molecular Weight (g/mol) 141.94
Numero MDL MFCD00011440
InChI Key DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifications
Punto di fusione 340°C
Colore White
pH 1
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 141.94g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1.3mbar 388
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorus pentoxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Phosphorus Pentoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >