Learn More
Phosphorus oxychloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10133780
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-87-3
Numero MDL MFCD00011443
InChI Key XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
PubChem CID 24813
ChEBI CHEBI:30336
SMILES O=P(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 107.0°C
Materiale o nome chimico Phosphorus oxychloride
Punto di fusione 1.2°C
Forma fisica Liquid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Formula molecolare Cl3OP
Formula lineare POCl3
Fieser 01,876; 02,330; 03,228; 04,390; 05,535; 07,292; 09,374; 11,429; 13,249; 15,267; 17,288
Indice di Merck 15, 7461
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ccl4, chloroform and benzene
Molecular Weight (g/mol) 153.33
Peso formulazione 153.33
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4620
Gravità specifica 1.645
Densità 1.6450g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus oxychloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.