Learn More
Phosphorous acid, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10267403
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13598-36-2
Formula molecolare H3O3P
Numero MDL MFCD00137258
Sinonimo Orthophosphorous acid
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorous acid
Colore White
Punto di fusione 73.0°C
Punti di ebollizione 200.0°C
Densità 1.6500g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Imballaggio Plastic drum
Gravità specifica 1.65
Punto d'infiammabilità >100°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 10 kg
Formula lineare H3PO3
Forma fisica Crystals
Indice di Merck 15, 7458
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 82
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro