Learn More
Phosphorous acid, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10072760
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13598-36-2
Formula molecolare H3O3P
Numero MDL MFCD00137258
Sinonimo Orthophosphorous acid
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorous acid
Colore White
Punto di fusione 73.0°C
Punti di ebollizione 200.0°C
Densità 1.6500g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.65
Punto d'infiammabilità >100°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 2 kg
Formula lineare H3PO3
Forma fisica Crystals
Indice di Merck 15, 7458
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 82
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorous acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.