Learn More
Phosphoric Acid, ULTREX™ II Ultrapure Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use in ICP (Inducutively Coupled Plasma Spectrometry), Trace Metal Analysis; For drug manufacturing or R&D use only; Not on TSCA Inventory
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Phosphoric Acid |
CAS | 7664-38-2 |
Imballaggio | Poly Bottle |
Gravità specifica | 1L = 1.69kg |
Quantità | 50 g |
Formula molecolare | H3O4P |
Sinonimo | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
InChI Key | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OP(=O)(O)O |
IUPAC Name | acido fosforico |