Learn More
Phosphoric acid, Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15607160 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Puriss. p.a., crystallized,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-38-2
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
Numero MDL MFCD00011340
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric acid
Nota nome Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Punto di fusione ∼40°C (literature)
Punti di ebollizione 158°C (literature)
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 2.2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C)
Quantità 100 g
Formula lineare H3PO4
Numero UN UN3453
Beilstein 1921286
Peso formulazione 98
Percent Purity ≥99%
Grado puriss. p.a.