Learn More
Phosphoric acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15663030 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
45 kg
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
45kg
pezzi 4
pezzi 6
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥85%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
Numero MDL MFCD00011340
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Phosphoric acid
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85%
Punto di fusione ∼40°C (literature)
Punti di ebollizione 158°C
CAS min. % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS max % <90.0000%, <20.0000%
Densità 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 6 x 1 L
Formula lineare H3PO4
Numero UN UN1805
Beilstein 1921286
Peso formulazione 98
Percent Purity >85%
Grado ACS Reagent/Reagent ISO/Reagent Ph. Eur.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Orthophosphoric acid