Learn More
Phosphoric acid, for analysis, 85 wt% solution in water
Codice prodotto. p-3734258 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
Numero MDL MFCD00011340
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric acid
Nota nome 85 wt% Solution in Water
Punto di fusione 21.0°C
Punti di ebollizione 158.0°C
Densità 1.6800g/mL
Imballaggio Flacone in vetro
Gravità specifica 1.68
Quantità 500 mL
Formula lineare H3PO4
Forma fisica Liquido oleoso
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Indice di Merck 15, 7456
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 98
Percent Purity ≥85%
Grado Analisi
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Orthophosphoric acid