Learn More
Phospho-IRF3 (Ser396) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
119.78€ - 321.08€
Specifica
Antigene | IRF3 (Ser396) |
---|---|
Concentrazione | 400 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, ELISA |
Coniugato | Unconjugated |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30236919
|
Proteintech
29528-1-AP-20UL |
20 μL | N/A | ||||||
30237052
|
Proteintech
29528-1-AP-100UL |
100 μL |
321.08€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Phospho-IRF3 (Ser396) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-IRF3 (Ser396). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-IRF3 (Ser396) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Specifica
IRF3 (Ser396) | |
Western Blot, ELISA | |
Liquid | |
Human | |
Peptide | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
400 μg/mL | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
3661 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |