Learn More
Phosphate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00€ - 114.00€
Identificatori chimici
CAS 7558-80-7
Molecular Weight (g/mol) 119.98
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
12912185
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Fisher Chemical
A 038 100
100 mL Bottle
54.00€
100mL
12922185
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Fisher Chemical
A 038 250
250 mL Bottle
77.00€
250mL
12932185
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Fisher Chemical
A 038 500
500 mL Bottle
114.00€
500mL
Identificatori chimici
7558-80-7
119.98
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
[Na+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Phosphate
Liquid
1 g/L
Single-component Standard Solution
sodium dihydrogen phosphate
119.98
7558-80-7
PO43-
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
[Na+].OP(O)([O-])=O
H2O
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)