Learn More
Phosphate buffer solution, pH 4.5 EU Pharmacopoeia 0.05M, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Phosphate buffer solution |
CAS | 7732-18-5 |
Concentrazione | 0.05 M |
pH | 4.5 |
Quantità | 1000 mL |
Imballaggio | Flacone |
Grado | Eu. Ph. Reference |
Titolo del prodotto
Phosphate buffer solution, pH 4.5 EU Pharmacopoeia 0.05M, Fisher Chemical™ >