Learn More
Phosphatase buffer 1 (5X), Thermo Scientific™
For cellular and molecular biology applications
33.25€ - 49.33€
Specifica
Componenti 100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride
Content And Storage Ambient temperatures
Product Type Phosphatase buffer 1 (5X)
Forma Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15474669
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62267.AK
250 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15464669
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62267.AE
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Formulation: 100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride
Specifica
Specifica
100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride
Ambient temperatures
Phosphatase buffer 1 (5X)
Liquid
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only