Learn More
Phleomycin, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10319787
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Disrupts the integrity of DNA, and blocks S-phase entry in the cell cycle
  • An antibiotic often used as selection agent to determine transformation efficiency of algae, fungi, and mammalian cells
  • Serves as a selection agent for transformed cells carrying the antibiotic-resistance gene Sh ble
  • Causes DNA fragmentation by introducting double-strand breaks in DNA and prevents cells from entering S-phase during the cell cycle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phleomycin
Tipo Phleomycin
Forma fisica Liquid
Absorbance 0.75 to 1.05 AU at 244nm
CAS 11006-33-0
Sorgente Streptomyces verticillus
Odore None
Imballaggio Plastic Bottle
Sterile filtrato Pass Test
Quantità 100 mg
Formula molecolare C51H75N17O21S2
InChI Key QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
SMILES CC1=C(N=C(N=C1N)C(CC(=O)N)NCC(C(=O)N)N)C(=O)NC(C(C2=CN=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)(C)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)(C(=O)N)O)O)C(=O)NC(C)C(C(C)C(=O)NC(C(=O)C)C(=O)NCCC5=NC(CS5)C6=NC(=CS6)C(=O)N)O
IUPAC Name 2-[2-[2-[[2-[[4-[[2-[[6-amino-2-[3-amino-1-[(2,3-diamino-3-oxopropyl)amino]-3-oxopropyl]-5-methylpyrimidine-4-carbonyl]amino]-3-[(2R,3S,4S,5S,6S)-3-[(2S,3R,4R,5S)-4-carbamoyl-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-
Molecular Weight (g/mol) 1326.379
PubChem CID 72511
Peso formulazione 1526.5
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phleomycin, 2% solution in water
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.