Learn More
PHF14 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24787-1-AP-150UL
Codice prodotto. 16813285
  • 410.00€ / 150µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PHF14 gene ontology annotations related to this gene include metal ion binding.
Specifica
Specifica
PHF14
Polyclonal
Unconjugated
PHF14
KIAA0783, PHD finger protein 14, PHF14
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
9678
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O94880
PHF14
PHF14 Fusion Protein Ag20542
150 μL