Learn More
Phenyltrimethylsilane, 98%
Codice prodotto. 11307885
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
CAS: 768-32-1 | C9H14Si | 150.30 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
Solubility
Not miscible or difficult to mix with water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-32-1
Formula molecolare C9H14Si
Molecular Weight (g/mol) 150.30
Numero MDL MFCD00008271
InChI Key KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane
PubChem CID 69849
IUPAC Name trimethyl(phenyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punti di ebollizione 169°C to 170°C
Materiale o nome chimico Phenyltrimethylsilane
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1855012
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix with water.
Peso formulazione 150.3
Percent Purity 98%
Indice di rifrazione 1.49
Densità 0.871
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyltrimethylsilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenyltrimethylsilane