Learn More
Phenolphthalein solution, Indicator, Reag. Ph. Eur., 1% in ethanol, Honeywell Fluka™
Indicator, Reag. Ph. Eur., 1% in ethanol
59.00€ - 2065.31€
Identificatori chimici
CAS 77-09-8
Formula molecolare C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
Numero MDL MFCD00005913
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15698370
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
34607-30ML
30 mL
64.27€
30mL
15614310
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Fluka
34607-500ML
500 mL
64.27€
500mL
15604310
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
34607-1L
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15644310
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
34607-6X500ML
6 x 500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15634310
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
34607-6X1L
6 x 1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15624310
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
34607-50L
50 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
77-09-8
318.33
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:34914
C20H14O4
MFCD00005913
4764
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Phenolphthalein solution
C20H14O4
UN1170
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
4764
318.32g/mol
77-09-8
MFCD00005913
284423
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
318.33
CHEBI:34914
14°C (57.2°F)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P201-P210-P280-P308 + P313-P337 + P313-P403 + P235
Identificativo prodotto
  • Phenolphthalein solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol